Learn More
6-Chloro-1-hexyne, 98%
Codice prodotto. 15400338
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
Codice prodotto. 15400338
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53476.AA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10297-06-0 | C6H9Cl | 116.59 g/mol
6-Chloro-1-hexyne is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
6-Chloro-1-hexyne is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10297-06-0
Formula molecolare C6H9Cl
Molecular Weight (g/mol) 116.59
Numero MDL MFCD00013697
InChI Key ZUKOCGMVJUXIJA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-chloro-1-hexyne, 5-hexynechloride, 1-hexyne,6-chloro, 1-hexyne, 6-chloro, 5-hexynyl chloride, 1-chloro-5-hexyne, 6-chloro-hex-1-yne, acmc-1boe0, zukocgmvjuxija-uhfffaoysa
PubChem CID 272001
IUPAC Name 6-chlorohex-1-yne
SMILES ClCCCCC#C
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloro-1-hexyne
Densità 0.962
Punti di ebollizione 83°C (95 mmHg)
Punto d'infiammabilità 37°C (99°F)
Formula lineare Cl(CH2)4C≡CH
Indice di rifrazione 1.451
Quantità 5 mL
Numero UN UN1993
Peso formulazione 116.59
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Chloro-1-hexyne
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 6-Chloro-1-hexyne