Learn More
6-Chloro-2H-chromene-3-carbonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10140432
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10140432
Marca: Thermo Scientific Maybridge RDR03724DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 306935-54-6
Formula molecolare C10H6Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 229.056
Numero MDL MFCD02091502
InChI Key HGFGWTNRUGRBNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carbonyl chloride, 2h-1-benzopyran-3-carbonylchloride, 6-chloro, 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carbonylchloride, 6-chloranyl-2h-chromene-3-carbonyl chloride
PubChem CID 2735716
IUPAC Name 6-chloro-2H-chromene-3-carbonyl chloride
SMILES C1C(=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Cl)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloro-2H-chromene-3-carbonyl chloride
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 1 g
Peso formulazione 229.06
Percent Purity 95%