Learn More
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11459470
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11459470
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50313.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 182181-19-7
Formula molecolare C8H5ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 196.59
Numero MDL MFCD02186559
InChI Key YZBKAIKDSQEETA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-chloro-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-chloro, 2-carboxy-6-chloroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid, 6-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, acmc-209zto, chloroimidazoapyridinecarboxylicacid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid,6-chloro, 6-chloroimidazo 1,2-alpha pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 2757614
IUPAC Name 6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=NC(=CN2C=C1Cl)C(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Punto di fusione 246°C to 247°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 196.59
Percent Purity 99%