Learn More
6-Chloronicotinic acid, 99%
Codice prodotto. 10062050 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10062050
Marca: Thermo Scientific Acros 168691000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5326-23-8 | C6H4ClNO2 | 157.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5326-23-8
Formula molecolare C6H4ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 157.56
Numero MDL MFCD00006241
InChI Key UAWMVMPAYRWUFX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-chloronicotinic acid, 6-chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro, 6-chloro-nicotinic acid, 6-chloro nicotinic acid, 2-chloro-5-pyridinecarboxylic acid, 2-chloropyridine-5-carboxylic acid, 6-chlornicotins, 6chloronichotinicacid, 2-chloroncotinic acid
PubChem CID 79222
IUPAC Name 6-chloropyridine-3-carboxylic acid
SMILES C1=CC(=NC=C1C(=O)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloronicotinic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 186°C to 190°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl(C5H3N)COOH
Quantità 100 g
Beilstein 22, 43
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2g/L (20°C)
Peso formulazione 157.56
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Chloronicotinic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.