Learn More
[6-(Diethylamino)-3-pyridinyl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | [6-(Diethylamino)-3-pyridinyl]methanol |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 180.25 |
| Percent Purity | 97% |