Learn More
6-Fluoro-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10340833
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10340833
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO01209CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 716-03-0
Formula molecolare C11H8FNO2
Molecular Weight (g/mol) 205.188
Numero MDL MFCD02741579
InChI Key KXMSETXWKPJCQS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-fluoro-2-methyl-quinoline-4-carboxylic acid, 6-fluoro-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
PubChem CID 693106
IUPAC Name 6-fluoro-2-methylquinoline-4-carboxylic acid
SMILES CC1=NC2=C(C=C(C=C2)F)C(=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Fluoro-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 205.19
Percent Purity 97%