Learn More
6-Formyl-2-(methylsulfanyl)nicotinonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Formyl-2-(methylsulfanyl)nicotinonitrile |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 178.21 |
| Percent Purity | 97% |