Learn More
6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone, 98+%
Codice prodotto. p-7044229
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11307415
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L05349.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 532-91-2 | C8H7NO3 | 165.148 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 532-91-2
Formula molecolare C8H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 165.148
Numero MDL MFCD00051726
InChI Key MKMCJLMBVKHUMS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo coixol, 6-methoxy-2-benzoxazolinone, 6-methoxybenzo d oxazol-2 3h-one, 6-methoxybenzoxazolinone, mboa, 6-mboa, 6-methoxy-2 3h-benzoxazolone, 2-benzoxazolinone, 6-methoxy, 2 3h-benzoxazolone, 6-methoxy, 6-methoxy-1,3-benzoxazol-2 3h-one
PubChem CID 10772
IUPAC Name 6-methoxy-3H-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NC(=O)O2
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
Punto di fusione 152°C to 156°C
Quantità 250 mg
Beilstein 141041
Peso formulazione 165.15
Percent Purity ≥98%