Learn More
6-Methyl-5-hepten-2-one, 98%
Codice prodotto. 11394639
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11394639
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13335.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 110-93-0 | C8H14O | 126.20 g/mol
6-Methyl-hepten-2-one is used in the synthesis of thyrsiferyl 23-Acetate which acts as an anti-leukemic inducer of apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
6-Methyl-hepten-2-one is used in the synthesis of thyrsiferyl 23-Acetate which acts as an anti-leukemic inducer of apoptosis.
Solubility
Soluble in methanol and chloroform.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-93-0
Formula molecolare C8H14O
Molecular Weight (g/mol) 126.20
Numero MDL MFCD00008905
InChI Key UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-methyl-5-hepten-2-one, sulcatone, methylheptenone, 5-hepten-2-one, 6-methyl, 2-methyl-2-hepten-6-one, methyl heptenone, 6-methyl-5-heptene-2-one, heptenone, methyl, 2-methyl-6-oxo-2-heptene, 2-oxo-6-methylhept-5-ene
PubChem CID 9862
ChEBI CHEBI:16310
IUPAC Name 6-methylhept-5-en-2-one
SMILES CC(C)=CCCC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methyl-5-hepten-2-one
Punto di fusione -67°C
Densità 0.855
Punti di ebollizione 172°C to 174°C
Punto d'infiammabilità 56°C (133°F)
Indice di rifrazione 1.439
Quantità 25 g
Numero UN UN1224
Beilstein 1741705
Informazioni di solubilità Soluble in methanol and chloroform.
Peso formulazione 126.2
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Methyl-5-hepten-2-one
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 6-methyl-5-hepten-2-one