Learn More
6-Methylbenzimidazole-5-carboxylic acid hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 11315055
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 11315055
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H25926.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 10351-76-5 | C9H9ClN2O2 | 212.633 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10351-76-5
Formula molecolare C9H9ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 212.633
Numero MDL MFCD09909565
InChI Key QCJPDBNTTAJIRH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-methyl-1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 6-methyl-5-benzimidazole carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid,6-methyl, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 6-methyl, 1h-benzimidazole-6-carboxylicacid, 5-methyl, 5-methyl-3h-benzoimidazole-6-carboxylic acid, 5-methyl-1h-benzo d imidazole-6-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 6-methyl-9ci
PubChem CID 45925698
IUPAC Name 6-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid;hydrochloride
SMILES CC1=CC2=C(C=C1C(=O)O)N=CN2.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methylbenzimidazole-5-carboxylic acid hydrochloride
Punto di fusione 315°C (decomposition)
Quantità 1 g
Peso formulazione 212.64
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Methylbenzimidazole-5-carboxylic acidhydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 6-Methylbenzimidazole-5-carboxylic acidhydrochloride