Learn More
6-Methylbenzoxazole, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10104550 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
Codice prodotto. 10104550
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10531-80-3
Formula molecolare C8H7NO
Molecular Weight (g/mol) 133.15
Numero MDL MFCD00216937
InChI Key SZWNDAUMBWLYOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-methylbenzo d oxazole, 6-methylbenzoxazole, 6-methyl-benzooxazole, benzoxazole, 6-methyl
PubChem CID 2724969
IUPAC Name 6-methyl-1,3-benzoxazole
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)N=CO2
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Methylbenzoxazole
CAS min. % 99.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 29°C to 31°C
Colore Amber
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.5+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 2.5 g
Peso formulazione 133.15
Percent Purity 99.5+%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Methylbenzoxazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.