Learn More
6-Morpholino-3-pyridinyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10089211
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10089211
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC17507CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 52024-29-0
Formula molecolare C10H11N3OS
Molecular Weight (g/mol) 221.278
Numero MDL MFCD03086114
InChI Key VLZWMPRZGPULIU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-5-isothiocyanatopyridin-2-yl morpholine, 6-morpholino-3-pyridinyl isothiocyanate, 6-morpholino-3-pyridinylisothiocyanate, 4-5-isothiocyanato-2-pyridyl morpholine, 4-5-isothiocyatopyridin-2-yl morpholine, 6-morpholin-4-ylpyridin-3-isothiocyanate, 4-5-isothiocyanato-2-pyridinyl morpholine, 5-isothiocyanato-2-morpholin-4-yl pyridine, morpholine,4-5-isothiocyanato-2-pyridinyl, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-yl isothiocyanate
PubChem CID 2776464
IUPAC Name 4-(5-isothiocyanatopyridin-2-yl)morpholine
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Morpholino-3-pyridinyl isothiocyanate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 221.28
Percent Purity 97%