Learn More
6-[N-(2-chloro-4-pyrimidinyl)methylamino]-2,3-dimethyl-2H-indazole, 96%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-[N-(2-chloro-4-pyrimidinyl)methylamino]-2,3-dimethyl-2H-indazole |
| CAS | 444731-75-3 |
| Punto di fusione | 167°C to 173°C |
| Formula molecolare | C14H14ClN5 |
| Numero MDL | MFCD12923006 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | n-2-chloropyrimidin-4-yl-n,2,3-trimethyl-2h-indazol-6-amine, 2h-indazol-6-amine, n-2-chloro-4-pyrimidinyl-n,2,3-trimethyl, n-2-chloropyrimidin-4-yl-n-methyl-2,3-dimethyl-2h-indazol-6-amine, n-2-chloro-4-pyrimidinyl-n,2,3-trimethyl-2h-indazol-6-amine, 2h-indazol-6-amine,n-2-chloro-4-pyrimidinyl-n,2,3-trimethyl, n-2-chloropyrimidin-4-yl-n,2,3-trimethylindazol-6-amine, 6-n-2-chloro-4-pyrimidinyl methylamino-2,3-dimethyl-2h-indazole, 2-chloro-pyrimidin-4-yl-2,3-dimethyl-2h-indazol-6-yl-methyl-amine, n-2-chloropyrimidin-4-yl-n-m ethyl-2,3-dimethyl-2h-indazol-6-amine |
| InChI Key | DVGMRZQSSNNTFY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=C2C=CC(=CC2=NN1C)N(C)C3=NC(=NC=C3)Cl |
| IUPAC Name | N-(2-chloropyrimidin-4-yl)-N,2,3-trimethylindazol-6-amine |
| Vedi altri risultati |