Learn More
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11449796
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11449796
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20289.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27372-38-9
Formula molecolare C5H6N2O3
Molecular Weight (g/mol) 142.114
Numero MDL MFCD00052030
InChI Key VUADWGRLHPTYPI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxopyridazine-3-carboxylic acid, unii-ot09ztp07e, ot09ztp07e, 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxo, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxo-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,4,5-trihydropyridazine-3-carboxylic acid, pubchem19274
PubChem CID 99621
IUPAC Name 6-oxo-4,5-dihydro-1H-pyridazine-3-carboxylic acid
SMILES C1CC(=O)NN=C1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
Punto di fusione 196°C to 198°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 142.12
Percent Purity 97%