Learn More
6-piperidin-1-ylnicotinaldehyde, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Piperidin-1-ylnicotinaldehyde |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 190.24 |
| Percent Purity | 97% |