Learn More
6-Quinolinecarbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10055712
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10055712
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC04504CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 4113-04-6
Formula molecolare C10H7NO
Molecular Weight (g/mol) 157.17
InChI Key VUAOIXANWIFYCU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo quinoline-6-carbaldehyde, 6-quinolinecarboxaldehyde, 6-quinolinecarbaldehyde, quinoline-6-carboxaldehyde, 6-formylquinoline, 6-quinolinemethanal, pubchem10181, quinolin-6-carbaldehyde, acmc-2097el
PubChem CID 765653
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Quinolinecarbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 157.17
Percent Purity 97%