Learn More
6-Quinolinylmethanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10357192
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10357192
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC04509DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 100516-88-9
Formula molecolare C10H9NO
Molecular Weight (g/mol) 159.188
Numero MDL MFCD03789621
InChI Key YQEJIIUSNDZIGO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-quinolinylmethanol, 6-quinolinemethanol, 6-hydroxymethylquinoline, quinolin-6-yl methanol, 6-quinolylmethanol, pubchem12427, quinolin-6-yl-methanol, 6-hydroxymethyl quinoline, 6-hydroxymethyl-quinoline
PubChem CID 1514385
IUPAC Name quinolin-6-ylmethanol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)CO)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Quinolinylmethanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 159.19
Percent Purity 97%