Learn More
6-Quinoxalinecarboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10130732
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Codice prodotto. 10130732
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC11701DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 6925-00-4
Formula molecolare C9H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 174.159
InChI Key JGQDBVXRYDEWGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-quinoxalinecarboxylic acid, chinoxalin-6-carbonsaeure, quinoxaline-6-carboxylicacid, pubchem15419, quinoxaline-6-carboxylic acid
PubChem CID 674813
IUPAC Name quinoxaline-6-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=NC=CN=C2C=C1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Quinoxalinecarboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 174.16
Percent Purity 95%