Learn More
(6-Thien-2-ylpyrid-3-yl)methanol, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10347104
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
250mg
Codice prodotto. 10347104
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC54809CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 198078-57-8
Formula molecolare C10H9NOS
Molecular Weight (g/mol) 191.248
Numero MDL MFCD06410427
InChI Key OLHQRPWNQRBQMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-thien-2-ylpyrid-3-yl methanol, 6-thiophen-2-yl pyridin-3-yl methanol, 3-pyridinemethanol,6-2-thienyl, 2-thien-2-yl-5-hydroxymethylpyridine, 6-2-thienyl-3-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 15411145
IUPAC Name (6-thiophen-2-ylpyridin-3-yl)methanol
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (6-Thien-2-ylpyrid-3-yl)methanol
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 191.25
Percent Purity 95%