Learn More
BRAND™ 6-well Insert 2in1, PC-Membrane
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
8 μm
N. per confezione:
24 x 1
4 x 6
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Beschreibung
- Use Inserts in a hanging or standing position
- For 6-well plates or culture dishes
- Achieve uniform and controlled cell growth due to surface treatment, without coatings
Spezifikation
Spezifikation
| Descrizione | 6-well Insert 2in1, PC-Membrane 8 μm, Multipack |
| Materiale | Polycarbonate |
| Dimensione del poro | 8 μm |
| N. per confezione | 4 x 6 |
| Sterilità | Sterile |
| No. of Wells | 6 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur