Learn More
Thermo Scientific™ 6 x 94mL Fixed Angle Rotor
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
6 x 94 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Process samples at 10,500/12,000rpm with the Thermo Scientific™ 6 x 94mL Fixed Angle Rotor.
- Capacity: 6 × 94mL (0.5L)
- Maximum speed/RCF: 10,500/12,000rpm/12,450/16,260 x g
Specifica
Specifica
| Descrizione | 6 x 94mL Fixed Angle Rotor |
| Tipo | Rotore ad angolo fisso |
| Capacità | 6 x 94 mL |
| RCF max | 12,450 x g (16,260 x g with 208 V) |
| Velocità max | 10,500 rpm (12,000 rpm 208V) |
| Max. Tube Length | 114 mm |
| Max. Tube Diameter | 38 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific Sorvall Legend T Plus/RT Plus Centrifuges |
| Angolo | 26° |
| Biocontainment | Yes |