Learn More
Ohaus™ 6 x Centrifuge Tube Adapters, Frontier™ R-A12x5/14MS Rotors
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
6 x 1.0 mL
6 x 1.8 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Allows you to centrifuge tubes that are smaller in number than the space provided in the rotor carrier
- Suitable for use in Frontier™ R-A12x5/14MS Rotors
Specifica
Specifica
| Capacità | 6 x 1.8 mL |
| Max. Tube Diameter | 12.6 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | R-A12x5/14MS Rotor |
| Descrizione | Adapter, D12.6mm, 1.8ml Cryo x6 |
| No. of Places | 1 |
| N. per confezione | 6 |