Learn More
Ohaus™ 6 x Centrifuge Tube Adapters, Frontier™ R-A12x5/14MS Rotors
Codice prodotto. p-7158852 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
6 x 1.0 mL
6 x 1.8 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 15866632
Marca: Ohaus™ 30130887
Facilitate centrifugation of tubes smaller than the original, provided carrier space for Frontier™ R-A12x5/14MS Rotors
  • Allows you to centrifuge tubes that are smaller in number than the space provided in the rotor carrier
  • Suitable for use in Frontier™ R-A12x5/14MS Rotors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 6 x 1.0 mL
Max. Tube Diameter 12.6 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) R-A12x5/14MS Rotor
Descrizione Adapter, D12.6mm, 1.0ml Cryo x6
No. of Places 1
N. per confezione 6