Learn More
Abnova™ 6 X DNA loading Dye
Codice prodotto. 16042545
Click to view available options
Quantità:
4 mL
Dimensione della confezione:
4mL
Codice prodotto. 16042545
Marca: Abnova™ D0008.4mL
6 X DNA loading Dye is useful for loading DNA samples into wells on agrarose gel electrophoresis. It contains EDTA, glycerol, bromphenol blue and 10 mM Tris-HCl (pH8.0).
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) PCR,Electrophoresis
Quantità 4 mL
Requisiti di stoccaggio Store at room temparature. For long term storage, store at -20°C