Learn More
Greiner Bio-One 60 Well HLA Terasaki Plates
Click to view available options
Quantità:
270/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 270
Descrizione
- Suitable for all applications for serological determination of HLA antigens
- Manufactured from crystal clear polystyrene
- Stackable
- Improved cell adhesion through physical surface treatment
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Clear |
| Chiusura inclusa | Closure Included |
| Materiale chiusura | Polystyrene |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Forma del fondo | V |
| Capacità (sistema metrico) | 10 L (Well) |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Rectangular |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |