Learn More
YSI™ 6051030 Pro Series ISE/Conductivity Cable
Codice prodotto. 12983497
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
393.7 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12983497
Marca: YSI™ 605103010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cable for Pro Series conductivity/pH/temperature meter
Measures any ISE (pH, ORP, pH/ORP combo, ammonium, nitrate, chloride), conductivity, salinity, specific conductance, total dissolved solids and temperature
  • Conductivity sensor is built into the cable
  • Cables over 1-meter also come with the 603062 cable management kit
  • The 6051030 cables only work with the YSI Pro Plus handheld
  • Does not include ISE sensor 15-176-209 (order separately)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Conductivity, pH, Temp
Include Conductivity sensor
Lunghezza (sistema imperiale) 393.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10 m
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt