Learn More
YSI™ 60520 Pro Series DO Cable
Codice prodotto. 11937127
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale) cavo:
3.2 ft.
13 ft.
328 ft.
Dimensione della confezione:
4m
Pezzo
Codice prodotto. 11937127
Marca: YSI™ 60520100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Compatible with the YSI Pro Plus or Pro20 handhelds
Easy user-replaceable sensor allows for quick sensor replacements, if needed. No tools necessary. One-year warranty.Measure pH quickly and easily with the 1001 sensor.The 605101 pH Sensor can be used with the YSI Professional Plus Multiparameter Handheld Instrument. Requires Cable/Probe Assembly.Item is heat packed in the winter months. Shipment must be made via 2-day or next day carrier during that time information.
Cables over 1-meter also come with the 603062 cable management kit.
Order Info
Cables do NOT come with the sensor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Cable Assembly
Da utilizzare con (applicazione) Measure temperature and DO
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 328 ft.
Lunghezza (sistema metrico) cavo 100 m
Warranty 2 Years