Learn More
YSI™ 626250 ProODO Cable and Probe
Code produit. 11958118
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
10 m
1 m
4 m
50 m
Lunghezza (sistema imperiale) cavo:
3 piedi
13 ft.
32 ft.
164 ft.
Include:
Sensing cap and cable management kit
Tappo a rilevamento
Conditionnement:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11958118
Marque: YSI™ 6262501
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Stores calibration data within the sensor, allowing probes to be placed on any ProODO instrument without re-calibration
Esclusivamente per l'uso con i rilevatori portatili ProODO.
  • I gruppi includono un sensore OD ottico e un tappo di rilevamento
  • I gruppi cavi lunghi più di un metro includono anche un kit per la manutenzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accuracy ±1% mg/l
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 3 piedi
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da 10° a 40 °C
Certificazione/Conformità RoHS, CE, WEEE, IP65
Include Tappo a rilevamento
Risoluzione temperatura 0.1 °C
Warranty 2 anni
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore ossigeno disciolto/temperatura
Tipo di sonda Sonda ProODO
Da utilizzare con (applicazione) Memorizzazione dei dati di calibrazione nel sensore
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis