Learn More
YSI™ 626250 ProODO Cable and Probe
Codice prodotto. 11978118
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
10 m
1 m
4 m
50 m
Lunghezza (sistema imperiale) cavo:
3 piedi
13 ft.
32 ft.
164 ft.
Include:
Sensing cap and cable management kit
Tappo a rilevamento
Dimensione della confezione:
Pezzo
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11978118
Marca: YSI™ undefined
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Stores calibration data within the sensor, allowing probes to be placed on any ProODO instrument without re-calibration
Esclusivamente per l'uso con i rilevatori portatili ProODO.
  • I gruppi includono un sensore OD ottico e un tappo di rilevamento
  • I gruppi cavi lunghi più di un metro includono anche un kit per la manutenzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±1%mg/L
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 32 ft.
Lunghezza (sistema metrico) cavo 10 m
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 10°C to 40°C
Certificazione/Conformità RoHS, CE, WEEE, IP65
Include Sensing cap and cable management kit
Risoluzione temperatura 0.1°C
Warranty 2 Years
Da utilizzare con (apparecchiatura) DO/temperature meter
Tipo di sonda ProODO
Da utilizzare con (applicazione) Stores calibration data within the sensor
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado