Learn More
YSI™ 626250 ProODO Cable and Probe
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
10 m
1 m
4 m
50 m
Lunghezza (sistema imperiale) cavo:
3 piedi
13 ft.
32 ft.
164 ft.
Include:
Sensing cap and cable management kit
Tappo a rilevamento
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Esclusivamente per l'uso con i rilevatori portatili ProODO.
- I gruppi includono un sensore OD ottico e un tappo di rilevamento
- I gruppi cavi lunghi più di un metro includono anche un kit per la manutenzione
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±1%mg/L |
| Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 164 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 50 m |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 10°C to 40°C |
| Certificazione/Conformità | RoHS, CE, WEEE, IP65 |
| Include | Sensing cap and cable management kit |
| Risoluzione temperatura | 0.1°C |
| Warranty | 2 Years |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | DO/temperature meter |
| Tipo di sonda | ProODO |
| Vedi altri risultati |