Learn More
Tenak™ 65 mm Cryobox Dividers
Codice prodotto. 15230454 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Vials with 12 mm O.D.
Vials with 13 mm O.D.
Vials with 13.75 mm O.D.
Vials with 15 mm O.D.
Vials with 21 mm O.D.
Vials with 24 mm O.D.
Vials with 31 mm O.D.
Vials with 31.75 mm O.D.
Vials with 41 mm O.D.
Vials with 42.50 mm O.D.
Array di provette:
10 x 10 cells
3 x 3 cells
4 x 4 cells
5 x 5 cells
6 x 6 cells
8 x 8 cells
9 x 9 cells
Dimensione della confezione:
pezzi 36
Codice prodotto. 15230454
Marca: Tenak™ TE22146
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dividers for use with 100 and 130 mm high cryoboxes.
  • For use in cardboard cryoboxes
  • Holds cryogenic vials
  • Grid style divider
Specifica
Tipo Grid Divider
Da utilizzare con (apparecchiatura) 100 and 130 mm high cryoboxes
Capacità Vials with 12 mm O.D.
Array di provette 10 x 10 cells
Altezza (sistema metrico) 65 mm