Learn More
Tenak™ 65 mm Cryobox Dividers
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Vials with 12 mm O.D.
Vials with 13 mm O.D.
Vials with 13.75 mm O.D.
Vials with 15 mm O.D.
Vials with 21 mm O.D.
Vials with 24 mm O.D.
Vials with 31 mm O.D.
Vials with 31.75 mm O.D.
Vials with 41 mm O.D.
Vials with 42.50 mm O.D.
Array di provette:
10 x 10 cells
3 x 3 cells
4 x 4 cells
5 x 5 cells
6 x 6 cells
8 x 8 cells
9 x 9 cells
Dimensione della confezione:
pezzi 36
Descrizione
- For use in cardboard cryoboxes
- Holds cryogenic vials
- Grid style divider
Specifica
Specifica
| Tipo | Grid Divider |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 100 and 130 mm high cryoboxes |
| Capacità | Vials with 24 mm O.D. |
| Array di provette | 5 x 5 cells |
| Altezza (sistema metrico) | 65 mm |