Learn More
7-Acetyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11421720
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 11421720
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27040.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22776-09-6
Formula molecolare C11H12O3
Molecular Weight (g/mol) 192.214
Numero MDL MFCD00114700
InChI Key VGRSZNPWUZDPCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl ethan-1-one, 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl ethanone, 1-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl ethanone, 1-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4-dioxepin-7-yl ethanone, 7-acetyl-2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin, zlchem 1110, acmc-20apc2, 3,4-trimethylenedioxyacetophenone, 7-acetyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin, 7-acetyl-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin
PubChem CID 2775272
IUPAC Name 1-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)OCCCO2
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Acetyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin
Punti di ebollizione 120°C (0.5 mmHg)
Quantità 1 g
Peso formulazione 192.21
Percent Purity 96%