Learn More
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10456652
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10456652
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC13210DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 147644-11-9
Formula molecolare C9H9BrO2
Molecular Weight (g/mol) 229.073
Numero MDL MFCD00508291
InChI Key AZCHNKNSOZJHSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin, 7-bromo-3,4-dihydro, acmc-1c5pl, 7-bromo-2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin, 2h-1,5-benzodioxepin,7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin
PubChem CID 2776394
IUPAC Name 7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
SMILES C1COC2=C(C=C(C=C2)Br)OC1
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Bromo-3, 4-dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 229.07
Percent Purity 97%