Learn More
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 7-Bromo-3, 4-dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 229.07 |
| Percent Purity | 97% |