Learn More
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
154.00€ - 773.00€
Identificatori chimici
CAS | 799274-06-9 |
---|---|
Formula molecolare | C9H10FN·ClH |
Molecular Weight (g/mol) | 187.64 |
InChI Key | LOJNQXIJLCPQDR-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hcl, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride salt, isoquinoline, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride salt, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-hydrogen chloride 1/1 |
PubChem CID | 45073971 |
IUPAC Name | 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline;hydrochloride |
SMILES | C1CNCC2=C1C=CC(=C2)F.Cl |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15259686
|
Thermo Scientific Acros
450460010 |
1 g | |||||||
15259656
|
Thermo Scientific Acros
450460050 |
5 g |
773.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
799274-06-9 | |
187.64 | |
7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hcl, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride salt, isoquinoline, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride salt, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-hydrogen chloride 1/1 | |
7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline;hydrochloride |
C9H10FN·ClH | |
LOJNQXIJLCPQDR-UHFFFAOYSA-N | |
45073971 | |
C1CNCC2=C1C=CC(=C2)F.Cl |
Specifica
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride | |
177.0°C to 179.0°C | |
96.0 to max. 104% min. (Argentometry) | |
C9H10FN·ClH | |
LOJNQXIJLCPQDR-UHFFFAOYSA-N | |
7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline;hydrochloride | |
45073971 | |
97% |
799274-06-9 | |
Authentic | |
Glass Bottle | |
7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hcl, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride salt, isoquinoline, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride salt, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-hydrogen chloride 1/1 | |
C1CNCC2=C1C=CC(=C2)F.Cl | |
187.64 | |
187.64 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously wit
GHS Signal Word: Warning
- 7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 97%
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only