Learn More
7-Hydroxy-4'-nitroisoflavone, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15411249
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 15411249
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64167.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
7-Hydroxy-4′-nitroisoflavone is used in the synthesis of iso flavones, Synthesis of daidzin, soflavone amide derivatives.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15485-80-0
Formula molecolare C15H9NO5
Molecular Weight (g/mol) 283.24
Numero MDL MFCD01546432
InChI Key CEESSYSSRMOMDE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-hydroxy-4'-nitroisoflavone, 7-hydroxy-3-4-nitrophenyl-4h-chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-nitrophenyl chromen-4-one, 7-hydroxy-3-4-nitrophenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-4-nitroisoflavone, 7-hydroxy-4/'-nitroisoflavone, 7-hydroxy-4'-nitro-isoflavone 3c
PubChem CID 7454026
IUPAC Name 7-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)chromen-4-one
SMILES OC1=CC=C2C(=O)C(=COC2=C1)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Hydroxy-4'-nitroisoflavone
Punto di fusione 290°C to 292°C
Colore Yellow
Quantità 5 g
Beilstein 385006
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 283.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder