Learn More
7-Iodoisatin, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15429007
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15429007
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52344.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20780-78-3
Formula molecolare C8H4INO2
Molecular Weight (g/mol) 273.029
Numero MDL MFCD01248407
InChI Key RLGIFVDILDEIHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-iodoindoline-2,3-dione, 7-iodoisatin, 7-iodo-isatin, 7-iodo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-iodo-indole-2,3-dione, pubchem20658, 7-iodoindole-2,3-dione, 7-iodo-2,3-indolinedione, 7-iodo indole-2,3-dione, 7-iodo indoline-2,3-dione
PubChem CID 4043705
IUPAC Name 7-iodo-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)I)NC(=O)C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Iodoisatin
Quantità 250 mg
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 273.03
Percent Purity 97%