Learn More
7-Methoxy-1,4-benzothiazin-3(4H)-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11307429
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11307429
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27837.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22726-30-3
Formula molecolare C9H9NO2S
Molecular Weight (g/mol) 195.236
Numero MDL MFCD02660686
InChI Key ZITGVVWIRFDIBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-methoxy-1,4-benzothiazin-3-one, 7-methoxy-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 7-methoxy-2h-benzo b 1,4 thiazin-3 4h-one, 7-methoxy-2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 7-methoxy-2h,4h-benzo e 1,4-thiazin-3-one, 7-methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one, acmc-209fyd, 2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one,7-methoxy, 7-methoxy-2h-1,4-benzothiazine-3 4h-one
PubChem CID 403666
IUPAC Name 7-methoxy-4H-1,4-benzothiazin-3-one
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NC(=O)CS2
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Methoxy-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Punto di fusione 182°C to 184°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 195.24
Percent Purity 97%