Learn More
MedChemExpress 7-Methyl-6-thioguanosine
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Specifica
Specifica
| CAS | 55727-10-1 |
| Sinonimo | MESG |
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Quantità | 5 mg |
| Peso molecolare | 313.33 g/mol |
| Product Type | Dye Reagents |
| Purity or Quality Grade | 92.0% |
| Shipping Condition | Room temperature |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.