Learn More
TdB Labs AB 70 kDa Q-dextran for Ion-exchange Chromatography and Biomolecular Studies
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Descrizione
- Store dry at room temperature, protected from moisture and light.
- Stable for extended periods under recommended storage conditions without loss of charge properties.
Specifica
Specifica
| Quantità | 10 g |
| Product Type | Modified Dextran |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.