Learn More
Hamilton™ Siringhe Microliter™ serie 700: Terminale N
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μl
10 μl
25 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Stile del punto dell'ago:
3
Appuntita, smussata, curva, non carotante
Cono
Smussato
Diametro (sistema metrico) interno ago:
0.13 mm
0.15 mm
0.41 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.483 mm
0.72 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Original hand-fitted Hamilton syringe
- Ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 500 µL
- A variety of different terminations and needle options are available in this series
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Materiale | Stainless Steel (Plunger) |
| Calibro dell'ago | Misura 22s |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.019 in. |
| Diametro (sistema imperiale) interno ago | 0.0059 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.15 mm |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.0283 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.305 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.15 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 7.75 mm |
| Vedi altri risultati |