Learn More
Hamilton™ 700 Series Cemented Needle Syringes
Codice prodotto. 10569881
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
25 μL
500 μL
Calibro dell'ago:
22 G
26s G
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10569881
Marca: Hamilton™ DS80465
This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.5 up to 500μL.
  • The original hand-fitted Hamilton™ syringe
  • Stainless steel plunger is manufactured to fit the glass barrel with a tolerance less than three thousandths of a millimeter
  • Unsurpassed syringe life
Specifica
Materiale Borosilicate Glass, Stainless Steel
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema metrico) esterno 7.75 mm
Product Type Syringe
Quantità 1/Ea.
Volume (sistema metrico) 25 μL
Stile del punto dell'ago 3
Tipo di collegamento Cemented