Learn More
Hamilton™ 700 Series Cemented Needle Syringes
Codice prodotto. 11528034
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
25 μL
500 μL
Calibro dell'ago:
22 G
26s G
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11528034
Marca: Hamilton™ DS80865
Includes
a serialized syringe of your choice and a certificate of calibration.
This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.5 up to 500μL.
  • The original hand-fitted Hamilton™ syringe
  • Stainless steel plunger is manufactured to fit the glass barrel with a tolerance less than three thousandths of a millimeter
  • Unsurpassed syringe life
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass, Stainless Steel
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema metrico) interno 0.41 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.72 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Product Type Microliter
Pressione max 1000 psig (68.9 bar)
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Numero dei punti dell'ago 3
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità 1/Pk.
Volume (sistema metrico) 500 μL
Tipo di collegamento Cemented