Learn More
Hamilton™ 700 Series Cemented Needle Syringes
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
25 μL
500 μL
Calibro dell'ago:
22 G
26s G
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- The original hand-fitted Hamilton™ syringe
- Stainless steel plunger is manufactured to fit the glass barrel with a tolerance less than three thousandths of a millimeter
- Unsurpassed syringe life
Specifica
Specifica
| Materiale | Borosilicate Glass, Stainless Steel |
| Calibro dell'ago | 22 G |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 7.75 mm |
| Product Type | Syringe |
| Quantità | 1/Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 25 μL |
| Stile del punto dell'ago | 3 |
| Tipo di collegamento | Cemented |