Learn More
Hamilton™ 7000 Series Knurled Hub Syringes
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 μL
Calibro dell'ago:
23 G
25 G
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- The only zero dead volume syringe available
- Fine gauge tungsten plunger wire extends to the tip of the needle
- Ensures that all solvent is expelled
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Calibro dell'ago | 25 G |
| Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.145 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 7.82 mm |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.51 mm |
| Product Type | Syringe Needle |
| Pressione max | 413.7 bar |
| Temperatura max (sistema metrico) | 50°C |
| Modello | 7001 |
| Quantità | 1/Pk. |
| Vedi altri risultati |