Learn More
SHOWA 707HVO Orange Nitrile Gloves
Codice prodotto. p-7228523
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 17897311
Marca: SHOWA 707HVO06XS
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The 707HVO gloves are highly tactile and fit like a second skin, all whilst protecting against grease, chemicals, and abrasion.
  • Fluorescent
  • Lightweight
  • Chlorinated
  • Eco Best Technology (EBT)
  • Unlined
  • Unsupported
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016
Colore Orange
Size 6
Stile polso guanto Rolled
Modello 707HVO