Learn More
Jenway™ Spettrofotometro a scansione visibile 7200
Codice prodotto. 15552026
Click to view available options
Tipo:
Spettrofotometro a scansione visibile 7200
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15552026
Marca: Jenway™ 1008774
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
È possibile sfruttare la tecnologia a serie di diodi per ottenere risultati rapidamente con questo spettrofotometro a scansione visibile. Lo spettrofotometro a scansione visibile Jenway™ 7200 è la soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni in ambito didattico e per le analisi di routine nei laboratori clinici, veterinari, farmaceutici e di controllo della qualità.
Offre modalità di misurazione per lunghezza d'onda singola con assorbanza di base e % trasmittanza; concentrazione calcolata utilizzando uno standard o un fattore; densità ottica; quantificazione con la possibilità di creare una curva di calibrazione utilizzando un massimo di 6 standard e di 3 ripetizioni; scansione dello spettro completo e cinetica con possibilità di misurare fino a 3 lunghezze d'onda contemporaneamente.
L'interfaccia touchscreen a colori offre una rapida e facile configurazione e navigazione dello strumento. Semplicità di visualizzazione delle scansioni dello spettro completo, curve di quantificazione e cinetica eseguite sul touchscreen da 4 in. L'ampia camera per campioni ospita il portacuvette opzionale a percorso lungo e il portacuvette riscaldato da 10 x 10 mm. Lasciare aperto il coperchio della camera per campioni in provette per test alte.
  • Tecnologia a serie di diodi per la scansione
  • Navigazione sul touchscreen a colori
  • Ingombro e peso ridotti
  • Elevata velocità di scansione
  • Opzione di lingua francese
  • Più porte USB per la memorizzazione dei dati e la connettività della stampante
  • Gamma di accessori disponibili
  • 2 anni di garanzia
Specifica
Precisione assorbanza ± 0.01 A a 1.0 A e 546 nm
Intervallo di assorbanza -0.300 a +2.500 A
Concentrazione ±2500
Tipo di rilevatore Rivelatore con serie di diodi a 1024 elementi
Display Schermo touchscreen a colori da 4 in
Dimensioni (L x P x A) 212 x 422 x 120 mm
Lingue Inglese, francese
Sorgente luminosa Lampada alogena al tungsteno
Larghezza di banda spettrale 7 nm
Tipo Spettrofotometro a scansione visibile 7200
Wavelength Range Da 335 a 800 nm
Da utilizzare con (applicazione) Formazione e analisi di routine in laboratori clinici, veterinari, farmaceutici e di controllo della qualità
Include Rack per cuvette incorporato
Modello 7200
Consumo energetico Da 100 a 240 V CA/da 50 a 60 Hz
Luce dispersa a 340 nm, %T: < 1%T secondo lo standard ANSI/ASTM E387- 72
Warranty 2 anni
Accuratezza della lunghezza d'onda ±2 nm
Ripetibilità della lunghezza d'onda ±2 nm
Peso (sistema metrico) 2.8 kg