Learn More
75 cSt Mineral Oil Blank - Trace metals reported, VHG™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 gal
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
75 cSt Mineral Oil Blank - Trace metals reported
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 75 cSt Mineral Oil Blank |
| Metodi | ICP/XRF/RDE |
| Nomi componenti o analita | 75 cSt Mineral Oil Blank |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| IUPAC Name | 75 cSt Mineral Oil Blank |
| Solvent or Matrix | 75 cSt Hydrocarbon Oil |
| Quantità | 500 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 75 cSt Mineral Oil Blank
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: white mineral oil