missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ Guanto monouso nitrile, senza polvere

Codice prodotto. p-7160348
Click to view available options
Size:
Extra piccolo
Piccolo
Media
Grande
Molto grande
doppio XL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16283142

Marca: SHOWA™ 7505PFXS

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Protezione economica!

  • Protegge da una vasta gamma di rischi chimici evitando allergie al lattice di Tipo I e IV.
  • Senza lattice, senza polvere.
  • Formulazione a basso modulo per una migliore vestibilità e per ridurre l'affaticamento della mano.
  • Facile da indossare e da togliere.
  • Categoria III, conforme al standard EN 374.

Specifica

Certifications/Compliance (Europe) Regolazione UE 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, Regolazione UE 1935/2004 & 10/2014
Descrizione AQL 1,0
Colore blu
Monouso
Hand Ambidestri
Laboratory/Cleanroom Use Laboratorio
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Sin polvo
Size Extra piccolo
Sterilità non sterili
Spessore (sistema metrico) 0,10 mm
Stile delle dita polpastrelli testurizzati
Tipo di imballaggio scatola distributore
Dimensioni porta (sistema metrico) 24 cm
Valori nominali lacerazione 6 Newton
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato